FR180380623
Estapor® Fluorescent Carboxylated microspheres
F1-EU-010 FluoEU COOH PS 1%, Red Fluorescent carboxylated microspheres 160nm, Lateral Flow Immunoassay - For ordering, click "Request more information"
別名:
Detector Particles, Fluorescent Beads
包装
pkg of 10-1000 mL (dark bottle)
メーカー/製品名
Estapor®
濃度
1% solids
テクニック
lateral flow assay: suitable (Immunoassay)
色
fluorescent red
Matrix
polymeric Poly-styrene-co-acrylate
ビーズ直径
0.130-0.190 μm±<5%
キャパシティ
>300 μeq/g surface charge density
λmax
350 nm (Emission at 613 nm)
官能基
carboxylic acid (COOH)
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
特徴および利点
法的情報
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
80380623-0100-P:
FR180380623:
80380623:
FR180380623-1000:
80380623-0010-P:
FR180380623-10:
FR180380623-01:
FR180380623-100:
FR180380623-VAR:
80380623-1000-P:
FR180380623-1:
試験成績書(COA)
関連コンテンツ
Estapor® Microspheres, for polymeric supports in diagnostics, life sciences, biotechnology, & environmental applications, offers 100+ microsphere types.