スキップする
LB30
ラテックスビーズ、ポリスチレン
3.0 μm mean particle size
別名:
ラテックスビーズ, ラテックスミクロスフェア
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
1 mL
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥19,300
2 mL
カートの在庫状況を確認する
¥31,100
15 mL
カートの在庫状況を確認する
¥110,000
この商品について
UNSPSC Code:
41121800
NACRES:
NB.13
MDL number:
¥19,300
在庫あり出荷可能詳細
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
form
aqueous suspension
composition
Solids, 10%
packaging
pack of 1 mL, pack of 15 mL, pack of 2 mL
mean particle size
3.0 μm
General description
ラテックスビーズは、電子顕微鏡およびセルカウンターの較正、抗体介在性凝集診断薬、食作用実験、およびその他多数のアプリケーションに用いられています。ラテックスビーズの最も多い使用法は、特にラテックス凝集検査です。この手法では、血清、尿、および脳脊髄液中の微量の抗原または抗体の検出が可能です。食作用研究でも使用されます。ビーズは水性懸濁液として供給され、主にポリマー粒子(30%)および水(>69.0%)、少量の界面活性剤(0.1~0.5%)、重炭酸ナトリウム、および硫酸カリウム(無機塩 ;0.2%)で構成されます。本製品は、R&Dにのみ使用でき、薬剤、家庭用、または他の用途には使用できません。詳細情報については、製品情報シートをご覧ください。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
LB5LB1LB8
vibrant-m
LB30
Latex beads, polystyrene
vibrant-m
LB5
Latex beads, polystyrene
vibrant-m
LB1
Latex beads, polystyrene
vibrant-m
LB8
Latex beads, polystyrene
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
composition
Solids, 10%
composition
Solids, 10%
composition
Solids, 10%
composition
Solids, 10%
mean particle size
3.0 μm
mean particle size
0.46 μm
mean particle size
0.1 μm
mean particle size
0.8 μm
packaging
pack of 1 mL, pack of 2 mL, pack of 15 mL
packaging
pack of 1 mL, pack of 15 mL, pack of 2 mL
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 mL, pack of 15 mL, pack of 2 mL
Still not finding the right product?
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Silène T Wavre-Shapton et al.
Human molecular genetics, 24(24), 7060-7074 (2015-10-10)
Retinal degeneration and visual impairment are the first signs of juvenile neuronal ceroid lipofuscinosis caused by CLN3 mutations, followed by inevitable progression to blindness. We investigated retinal degeneration in Cln3(Δex1-6) null mice, revealing classic 'fingerprint' lysosomal storage in the retinal
Agustín Mangiarotti et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 35(30), 9848-9857 (2019-07-04)
Hopanoids are pentacyclic molecules present in membranes from some bacteria, recently proposed as sterol surrogates in these organisms. Diplopterol is an abundant hopanoid that, similar to sterols, does not self-aggregate in lamellar structures when pure, but forms monolayers at the
Yang Zhang et al.
Journal of nanobiotechnology, 18(1), 69-69 (2020-05-08)
Cell-bound membrane vesicles (CBMVs) are a type of membrane vesicles different from the well-known extracellular vesicles (EVs). In recent years, the applications of EVs as drug delivery systems have been studied widely. A question may arise whether isolated CBMVs also
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
LB30-2ML04061838208477
LB30-15ML04061838208460
LB30-1ML04061838108227