¥42,270
Check Cart for Availability
おすすめの製品
詳細
Clear borosilicate glass, hydrolytic class 1, with excellent chemical resistance. Thickness No. 1 (0.13 to 0.17 mm). Refractive index ne = 1.52 ± 0.01, Abbe number ve = 56.5 ± 0.5. Full automatic production guarantees "ready-for-use" quality - clean, dust and grease free, distortion-free, flatness within ± 3 µm.
特徴および利点
- BRAND® borosilicate cover glass offers superior clarity and excellent chemical resistance.
- Cover glasses for microscope slides are clean, dust/grease free and distortion-free.
- Full automatic production guarantees "ready-for-use" quality.
- Flatness within ± 3 μm.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)