スキップする
89904
ポリスチレンマイクロ粒子
size: 1 μm
別名:
PS由来ラテックスビーズ
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
5 mL
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥68,800
10 mL
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥132,000
この商品について
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.32
MDL number:
¥68,800
在庫あり出荷可能詳細
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
form
aqueous suspension
crosslinking
0 % cross-linked
composition
polystyrene
concentration
10% (solids)
particle size
1 μm std dev <0.1 μm, coeff var <5%
density
1.05 g/cm3
storage temp.
2-8°C
General description
ポリスチレン微粒子として一般に知られるマイクロパーティクル(ラテックスビーズ)は、負に帯電したコロイド粒子です。この微粒子は、制御された条件下でスチレンの重合反応によって生成されます。反応が起こりやすい環境で、自然に合体したビーズの形成が誘導されます。マイクロパーティクル(ラテックスビーズ)は、ポリマー粒子と水からなる水溶液として供給されます。ポリスチレン′屈折率は、589 nmで1.5905、486 nmで1.602です。
Application
マイクロパーティクル(ラテックスビーズ)は、以下のような幅広い用途に使用されます:
  • 電子顕微鏡法
  • セルカウンターの校正
  • 免疫診断、特にラテックス凝集検査、および
  • 食作用研究
Analysis Note
全てのロットに対して、粒子径の正確なサイズと標準偏差を、コールターマルチサイザーを使用して0.01μmの精度で測定しています。
Other Notes
ナノ粒子の自己組織性沈着による中空球調製のためのテンプレートです。PSコアTHF溶液[1]
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
433025976972986
particle size
1 μm std dev <0.1 μm, coeff var <5%
particle size
100 nm std dev ≤0.01 μm
particle size
500 nm
particle size
10 μm std dev <0.2 μm, coeff var <2%
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
crosslinking
0 % cross-linked
crosslinking
-
crosslinking
-
crosslinking
2 % cross-linked
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
concentration
10% (solids)
concentration
10% (solids)
concentration
10% (solids)
concentration
10% (solids)
density
1.05 g/cm3
density
1.05 g/cm3
density
1.05 g/cm3
density
1.05 g/cm3
Still not finding the right product?
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
第4類:引火性液体 + 第四石油類 + 危険等級III
fsl
89904-10ML-F: + 89904-VAR-F: + 89904-5ML-F: + 89904-BULK-F:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–3/3 質問  
  1. What is the concentration of microplastics in the suspension?
    1 回答
    1. The concentration is 1.8 x 10^11 particles per ml.
      役に立ちましたか?
  2. Are the Microparticles based on polystyrene in a suspension sterile? Or is it possible to sterilize the microparticles?
    1 回答
    1. The polystyrene microparticles offered for sale are not sterile.
      Although autoclaving is a common method of sterilization, polystyrene microparticles are not autoclavable. Filter sterilization is also not a practical method. There are no protocols available for sterilizing polystyrene microparticles. From the remaining methods for sterilization, it should be possible to either sterilize in 70% ethanol for 30 minutes and then rinse away the ethanol with sterile water. For small batches, UV radiation would be another option.
      役に立ちましたか?
  3. What is the composition of the "Aqueous Suspension." I want to use these in an exposure experiment, but must control for whatever the suspension is. Is it possible to get the exact details of its makup.
    1 回答
    1. The composition is water and polystyrene.