品質水準
200
300
製品種目
Novabiochem®
フォーム
liquid
反応適合性
reaction type: Acetylations
reagent type: derivatization reagent
転移温度
flash point 5.5 °C
輸送温度
ambient
保管温度
2-30°C
関連するカテゴリー
アプリケーション
BI0224-1005 is packagedin GL45 glass bottles
BI0224-P4000 is packaged in poly coated glass bottles
BI0224-4000 is packaged in 38/430 glass bottles
DNA Reagents Label Change Explanation
アナリシスノート
Assay (acetonitrile): 79.0-81.0% v/v
Color (APHA): 10 max
Component: N-Methylimidazole Purity: 99.0% min
Form: Clear liquid
Water (H2O): 200ppm max
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
41.9 °F - closed cup
引火点(℃)
5.5 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
BI0224-P4000:
BI0224-NP20:
BI0224SE-38:
BI0224-0505:
BI0224-NS20:
BI0224GR-37:
BI0244AW-NS20:
BI0244DI-NS20:
BI0224/NS20:
BI0224-4000:
BI0224RR-31:
BI0224AWNS20:
BI0224SE-37S:
BI0224AW-NS20:
BI0224AX-NS20:
BI0224AW-38:
BI0224-1005:
BI0224GR37:
BI0224/NP20:
BI0224SG-P2000:
BI0224CE-31:
BI0224LT-38K:
BI0224SE-37:
試験成績書(COA)