安全性情報
L060050
Sigma-Aldrich
オキシダイザー
0.05 M, configured for (ÄKTA® and OligoPilot®)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
4 X 2.5 L
¥81,800
¥81,800
出荷可能日2025年4月28日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
4 X 2.5 L
¥81,800
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
NACRES:
NA.21
¥81,800
出荷可能日2025年4月28日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
タイプ
for DNA synthesis
製品種目
Proligo Reagents
フォーム
liquid
シェルフライフ
180 days
濃度
11.4-14.0 g/L (Iodine content, titration)
clear
pH
8.5 (20 °C, 15 g/L)
bp
115 °C/1,013 hPa
mp
<-40 °C
適合性
configured for (ÄKTA® and OligoPilot®)
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ピリジン、ヨウ素および水を含有する酸化剤溶液は、カップリング反応で形成された化学的に不安定な三価リン酸トリエステル結合を、安定した五価リン酸トリエステルに酸化するのに用いられます。ヨウ素は弱い酸化剤として、水は酸素供与体として機能します。
調製ノート
ピリジン/水/ヨウ素、9/1/12,7(v/v/w)
法的情報
OligoPilot is a registered trademark of Cytiva
ÄKTA is a registered trademark of Cytiva
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Thyroid
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
62.6 °F
引火点(℃)
17 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
L560250-04:
L060050-1L:
L060050-C:
L560250-01:
L060050-4X2.5L:4548173926322
L060050-2.5L:
LS60000-C:
L060050-200L:
L060050-6X1L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)