製品名
アセトニトリル, anhydrous, Biotechnology, ≥99.9% (GC)
グレード
anhydrous
biotech. grade
品質水準
200
300
蒸気密度
1.41 (vs air)
蒸気圧
72.8 mmHg ( 20 °C)
97 hPa ( 20 °C)
アッセイ
≥99.9% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
973 °F
expl. lim.
16 %
テクニック
GC/GC: suitable
不純物
≤0.6 μeq/g Titrable base
≤1 ppm Free amine (as dimethylamine)
≤10 ppm Water (H2O)
≤2.0 μeq/g Titrable acid
蒸発残留物質
≤5 ppm
色
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
転移温度
flash point 2 °C
密度
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤200 nm
UV吸収
λ: 200 nm Amax: ≤1.00
λ: 210 nm Amax: ≤0.60
λ: 220 nm Amax: ≤0.30
λ: 230 nm Amax: ≤0.08
λ: 240 nm Amax: ≤0.03
λ: 250 nm Amax: ≤0.03
λ: 270 nm Amax: ≤0.02
λ: 300 nm Amax: ≤0.01
λ: 350 nm Amax: ≤0.01
アプリケーション
pharmaceutical
フォーマット
neat
輸送温度
ambient
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI Key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
調製ノート
アナリシスノート
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2.0 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
AX0152AH-37:
AX0152MX-37:
AX0152-37:
AX0152ID-40K:
AX0152DI-40:
AX0152AG-NS20:
AX0152TB-38:
AX0152TW-39:
AX0152BS-38:
AX0152TO-38:
AX0152ET-37:
AX0152DI-38:
AX0152IE-38:
AX0152ET-31:
AX0152GP-37:
AX0152OF-39S:
AX0152CE-38:
AX0152-30:
AX0152TB-31:
AX0152TS-37:
AX0152EN-38:
AX0152PM-40:
AX0152EB-37:
AX0152-2505:
AX0152GR-38:
US1AX01529024:
AX0152TX-39:
AX0152TW-38:
AX0152-NP20:
AX0152AY-37S:
AX0152GR-40:
AX0152VG-38:
AX0152-1:
AX0152OM-40:
AX0152RC-38:
AX0152WA-38:
AX0152IT-39:
AX0152PM-38:
AX0152MS-38:
AX0152IS-38:
AX0152IN-38S:
AX0152BL-39:
AX0152PM:
AX0152ED-39:
AX0152RC-40:
AX0152NE-38:
AX0152CE-39:
AX0152OM-38:
AX0152RR-37:
US1AX0152/30:
AX0152GR-50:
AX0152OF-40:
AX0152BG-34:
AX0152LT-38:
AX0152AI-37:
AX0152TT-31:
AX0152AB-37:
AX0152TS-38:
AX0152SC-38:
AX0152-NS20:
AX0152-9024:
AX0152ED-31:
AX0152OF-38ES:
AX0152SE-2505:
AX01520001:
AX0152NE-40:
AX0152LT-37:
AX0152TL1:
AX0152NE-37:
AX0152SD-37:
AX0152IL-38:
AX0152OF-31:
AX0152-901:
AX0152-40:
AX0152VG-38S:
AX0152SG-37:
AX0152ID-39S:
AX0152AX-NS20:
AX01520RC-38:
AX0152AB-40:
AX0152LT-40:
AX0152KO-37:
AX0152SR-37:
AX0152TL-40:
AX0152-31:
AX0152PM-37:
AX0152PM-31:
AX0152LT-NS20:
AX0152-38:
AX0152SE-40S:
AX0152AG-38:
AX0152ED-37:
AX0152DI-39:
AX0152NB-37:
AX0152AI-31:
AX0152TM-37:
AX0152IX-39:
AX0152TL-37:
AX0152IS-400:
AX0152BM-37:
AX0152IL-37:
AX0152IS-37:
AX0152TR-37:
AX0152GR-4L:
AX0152EG-37:
AX0152CD-38:
AX0152AX-38:
AX0152AG-40:
AX0152MG-31:
AX0152-39:
AX0152PX-38:
AX01520002:
AX0152IN-39:
AX0152ME-37:
AX0152NE-37S:
AX0152IL-40:
AX0152OC-37:
AX0152BS-40S:
AX0152SE-38S:
試験成績書(COA)