Merck
AX0080
Supelco
Acetic Anhydride
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
別名:
Acetic Anhydride, Acetyl Oxide,Ethanoic Anhydride, Acetic Acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CO)2O
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
203-564-8
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気圧
4 hPa ( 20 °C)
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
不純物
≤100 ppm Water (H2O)
蒸発残留物質
≤0.003%
pH
3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
-73 °C
転移温度
flash point 49 °C
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤5 ppm
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤5 ppm
微量陽イオン
Fe: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤2 ppm
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
O(C(=O)C)C(=O)C
InChI
1S/C4H6O3/c1-3(5)7-4(2)6/h1-2H3
InChI Key
WFDIJRYMOXRFFG-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (GC): 99.0% min
Chloride (Cl): 5ppm max
Color (APHA):
Evaporation residue: 0.003% max
Form: Clear liquid
Heavy metals (as Pb): 2ppm max
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Iron (Fe): 5ppm max
Phosphate (PO4): 0.001% max
Substances reducing permanganate: To pass test
Sulfate (SO4): 5ppm max
Water (H2O): 100ppm max
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
120.2 °F - closed cup
引火点(℃)
49 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
AX0080-901:
AX0080-5:
AX0080EI-31K:
US1AX0080OM/38:
US1AX0080TWNS20:
AX0080-6:
US1AX0080ID/39:
AX0080OM-38:
AX0080ID-39:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
氷酢酸 United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1005706
氷酢酸
氷酢酸 Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1748
氷酢酸