安全性情報
AP182B
Sigma-Aldrich
Donkey Anti-Rabbit IgG Antibody, biotin-SP conjugate, Species Adsorbed
Chemicon®, from donkey
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
Pricing and Inventory is not available. Please check the Merck website for more information.
由来生物
donkey
品質水準
結合体
biotin conjugate
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
rabbit
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
western blot: suitable
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
免疫グロブリンG(IgG)は、ヒト血清に最も豊富に含まれているタンパク質の1つで、成人血液中の正常レベルは8~17 mg/mLです。IgGは微生物に対する体の防御にとって重要であり、その分子は適応免疫反応の一部としてBリンパ球によって産生されます。IgG分子には独立した2つの機能があります。それは、反応を誘発した病原体と結合すること、およびその他の細胞と分子を動員して抗原を破壊することです。IgGプールの変動は体細胞組み換えによって生じ、任意の時点における個体の特異性の数は1011バリアントに及ぶと推定されています。
特異性
ウサギIgG
アプリケーション
EIA:希釈倍率1:50,000~1:100,000で使用できます。 酵素結合ストレプトアビジンを用いたウェスタンブロッティング:希釈倍率1:10,000~1:100,000で使用できます。免疫組織染色:希釈倍率1:500~1:5,000で使用できます。 フローサイトメトリー:希釈倍率1:200~1:1,000で使用できます。 蛍光免疫組織/細胞染色:希釈倍率1:200~1:1,000 最適なワーキング希釈倍率は、ご自身で決定してください。
ロバ抗ウサギIgG抗体、ビオチン-SP結合、動物種吸収処理済みは、ロバウサギIgG量を検出し、ELISA、WBでの使用が文献発表され、検証されています。
研究カテゴリー
二次抗体およびコントロール抗体
研究サブカテゴリー
二重標識用吸着処理済み二次抗体
物理的形状
凍結乾燥品バッファー = 0.01 Mリン酸ナトリウム(pH 7.1)+0.15 M NaCl溶液、15 mg/mL BSAおよび0.1%アジ化ナトリウム含有
溶解:
500 μLの滅菌蒸留水で溶解します。
保管および安定性
凍結乾燥した製品は、2~8°Cで最長12か月保存できます。溶解後、本品は未希釈の液体の状態で2-8°Cで数週間安定です。溶解後、長期間保存する際は、等量のグリセロールを加えて最終濃度を50%グリセロールとしてください。未希釈アリコートで-20°Cで最長12カ月保存できます。グリセロール添加後は、タンパク質(およびバッファー塩)の濃度がはじめの2分の1になっていることにご注意ください。凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
Jan Code
AP182B:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Songda Chen et al.
Cancer management and research, 12, 1523-1534 (2020-03-19)
Gastric cancer (GC) is among the most common forms of cancer affecting the digestive system. This study sought to identify hub genes regulating early GC (EGC) in order to explore their potential for early diagnosis and prognosis of patients. We
Effects of maternal exposure to ultrafine carbon black on brain perivascular macrophages and surrounding astrocytes in offspring mice.
Onoda, A; Umezawa, M; Takeda, K; Ihara, T; Sugamata, M
Testing null
Dominique S Genest et al.
Hypertension (Dallas, Tex. : 1979), 62(6), 1055-1061 (2013-10-09)
Gestational hypertensive disorders, such as preeclampsia, affect 6% to 8% of all pregnancies in North America, and they are the leading cause of maternal mortality in industrialized countries, accounting for 16% of deaths. Women with hypertension have an increased risk
Yoshiko Nakamura et al.
Cell metabolism, 25(2), 322-334 (2017-01-10)
Hypothalamic neuropeptide Y (NPY) elicits hunger responses to increase the chances of surviving starvation: an inhibition of metabolism and an increase in feeding. Here we elucidate a key central circuit mechanism through which hypothalamic NPY signals drive these hunger responses.
Mei-Xiang Zhan et al.
Journal of pain research, 14, 1201-1214 (2021-05-13)
Ulinastatin, a broad-spectrum serine protease inhibitor, has been widely used to treat various diseases clinically. However, so far, the antinociceptive effect of ulinastatin remains less studied experimentally and the underlying mechanisms of ulinastatin for pain relief remain unclear. This study