安全性情報
CC4000
Sigma-Aldrich
ウロキナーゼ型プラスミノーゲン活性化因子
別名:
uPA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
由来生物
human
品質水準
アッセイ
>98% (SDS-PAGE)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
activity assay: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
遺伝子情報
human ... PLAU(5328)
詳細
プラスミノーゲンをプラスミンに変換する血栓溶解剤。 高分子量と低分子量のウロキナーゼの混合物。
製品供給源:健康な方の尿から調製
物理的形状
200 mM マニトール、100 mM NaCl、50 mM Tris-HCl、pH 7.5、0.1 % PEG から凍結乾燥されてたものです。
保管および安定性
200 ~ 400 μLのdH2O で再構成してください。-20°Cで保存してください。 再構成後、分注し、凍結(-70°C)してください。 本製品は提供された状態で 2 年間安定です。 ストック溶液は -70°C で 6 ヶ月間安定です。
アナリシスノート
高分子量ウロキナーゼ(54 kD):40%。低分子量ウロキナーゼ(33 kD):50%。一過性型ウロキナーゼ:10%
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
CC4000:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Thrombolytic therapy: a comparison between urokinase and streptokinase. From a national cooperative study.
W R Bell
Seminars in thrombosis and hemostasis, 2(1), 1-13 (1975-07-01)
Assay methods and standard preparations for plasmin, plasminogen and urokinase in purified systems, 1967-1968.
Johnson, A J, et al.
Thrombosis et Diathesis Haemorrhagica, 21, 259-272 (1969)
Sean T Zuckerman et al.
Biomaterials, 30(23-24), 3825-3833 (2009-05-16)
Mass spectrometry is a powerful proteomic tool enabling researchers to survey the global proteome of a cell. This technique has only recently been employed to investigate cell-material interactions. We had previously identified material scarcity and limited adherent cells as challenges
質問
1–2/2 質問  
  1. Hello, I am interested in adding uPA to the medium of my cell culture of human pluripotent stem cell. Is product number CC4000 suitabl and ready to add to the medium, or does the protein needs activation before usage?
    1 回答
    1. This product does not require activation. Note that this material has not been tested for use in cell culture. Suitability would have to be determined by the end user.
      役に立ちましたか?
  2. Is CC4000, Urokinase-type Plasminogen Activator is in its active conformation and ready to be used in protease activity assays, or it needs to be activated before use?
    Is CC4000, Urokinase-type Plasminogen Activator is in its active conformation and ready to be used in protease activity assays, or it needs to be activated before use?
    1 回答
    1. This product is a combination of active (low molecular weight) and inactive (high molecular weight) urokinase. The composition of the CC4000 product is as follows:
      Low molecular weight urokinase (33 kD) 50%
      High molecular weight urokinase (54 kD) 40%
      Transient forms of urokinase 10%
      Activation prior to use is not required.
      uPA is produced as an inactive form called pro-uPA which is 54KDa. Pro-uPA is cleaved by proteases to produce a low molecular weight active form that is 33 kDa. This cleavage by plasmin occurs in two steps. The transitory form is the result of the first cleavage step. The second cleavage of this transient form results in the active 33 kDa uPA. The link below may provide additional helpful information:
      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5969797/