Pricing and Inventory is not available. Please check the Merck website for more information.
おすすめの製品
由来生物
goat
品質水準
結合体
alkaline phosphatase conjugate
抗体製品の状態
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
mouse
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
western blot: suitable
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
関連するカテゴリー
詳細
アルカリホスファターゼ結合ヤギ抗マウスIgG(H+L)(アフィニティー精製)
免疫グロブリンG(IgG)は、ヒト血清に最も豊富に含まれているタンパク質の1つで、成人血液中の正常レベルは8~17 mg/mLです。IgGは微生物に対する体の防御にとって重要であり、その分子は適応免疫反応の一部としてBリンパ球によって産生されます。IgG分子には独立した2つの機能があります。それは、反応を誘発した病原体と結合すること、およびその他の細胞と分子を動員して抗原を破壊することです。IgGプールの変動は体細胞組み換えによって生じ、任意の時点における個体の特異性の数は1011バリアントに及ぶと推定されています。
特異性
マウスIgG、重鎖および軽鎖に特異的。
アプリケーション
EIAおよびウェスタンブロッティング:1:5,000~1:50000。
免疫組織染色:1:1,000~1:2000。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
免疫組織染色:1:1,000~1:2000。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
ヤギ抗マウスIgG抗体、アルカリホスファターゼ結合体は、ELISAおよびWBに適したマウスIgGに対する抗体です。&
研究のカテゴリ
二次抗体および対照抗体
二次抗体および対照抗体
研究サブカテゴリー
全免疫グロブリン二次抗体
全免疫グロブリン二次抗体
関連事項
先発品:AP126A
物理的形状
イムノアフィニティー精製
凍結乾燥済み。バッファー =、0.25 M NaCl、15 mg/mL BSA、0.05% sodium azide含有0.01 M Tirs HClバッファー(pH 8.0)。
再溶解:
滅菌蒸留水で再溶解し、バイアルラベルに記載されている容量と一致させてください。室温で1~2時間放置しても完全に透明にならない場合は遠心分離してください。
再溶解:
滅菌蒸留水で再溶解し、バイアルラベルに記載されている容量と一致させてください。室温で1~2時間放置しても完全に透明にならない場合は遠心分離してください。
保管および安定性
この製品は、2–8°Cで数週間、未希釈溶液として安定です。冷凍しないでください。研究用途に
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
この製品を見ている人はこちらもチェック
Nigel Aminake Makoah et al.
BMC biotechnology, 24(1), 59-59 (2024-08-28)
Crimean-Congo hemorrhagic fever (CCHF) is a tick-borne zoonotic disease that presents with severe hemorrhagic manifestations and is associated with significant fatality rates. The causative agent, Crimean-Congo Hemorrhagic Fever Virus (CCHFV), is a high-priority pathogen identified by the World Health Organization
Uman-type neurofilament light antibodies are effective reagents for the imaging of neurodegeneration.
Shaw, et al.
Brain communications, 5, fcad067-fcad067 (2023)
Inactivation of Chikungunya virus by 1,5 iodonapthyl azide.
Sharma, A; Gupta, P; Maheshwari, RK
Virology Journal null
Szabolcs Takáts et al.
Autophagy, 11(8), 1209-1215 (2015-06-11)
The HOPS tethering complex facilitates autophagosome-lysosome fusion by binding to Syx17 (Syntaxin 17), the autophagosomal SNARE. Here we show that loss of the core HOPS complex subunit Vps16A enhances autophagosome formation and slows down Drosophila development. Mechanistically, Tor kinase is
Samantha D Francis Stuart et al.
International journal of molecular sciences, 22(16) (2021-08-28)
Choroid plexus (CP) sequesters cadmium and other metals, protecting the brain from these neurotoxins. These metals can induce cellular stress and modulate homeostatic functions of CP, such as solute transport. We previously showed in primary cultured neonatal rat CP epithelial