安全性情報
AP113P
Sigma-Aldrich
ヤギ抗ヒトIgG抗体、Fc、HRPコンジュゲート
Chemicon®, from goat
別名:
ヤギ抗ヒト IgG 抗体, 抗ヒト Igg HRP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
由来生物
goat
品質水準
結合体
peroxidase conjugate
抗体製品の状態
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
western blot: suitable
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
免疫グロブリンG(IgG)は、ヒト血清中に最も一般的に存在する抗体アイソタイプです。IgGには、IgG1、IgG2、IgG3、およびIgG4の4種のアイソタイプがあります。IgG構造の特徴は、2本の同一の重(H)鎖および2本の同一のλ軽(L)鎖を含む4本のポリペプチド鎖から構成されることです。これらの鎖はジスルフィド結合により連結されています。IgGはB細胞により産生されます。
免疫原
ヒトIgG
アプリケーション
ヤギ抗ヒトIgG抗体 Fc HRP複合体は、酵素結合免疫吸着アッセイ(ELISA)[1][2]((1:3,000)[3]で使用されています。
以下の用途にも適しています:
  • OPDを用いた酵素イムノアッセイ(EIA):1:5,000-1:100,000
  • 免疫組織染色 1:500-1:5,000
  • ウェスタンブロッティング
生物化学的/生理学的作用
免疫グロブリンG(IgG)は、抗体依存性細胞傷害(ADCC)をに関与しています。補体系の古典的経路の活性化を助けます。ウイルス粒子および毒素を中和します。 母親のIgGは胎盤を介して胎児に移行しますが、これは新生児を感染症から守るために極めて重要です。重症急性呼吸器症候群コロナウイルス(SARS-CoV)-2感染患者におけるIgG濃度の測定は、コロナウイルス疾患2019(COVID-19)の重症度と予後を評価するための戦略として利用できる可能性があります。
物理的形状
凍結乾燥済み。バッファー = 0.01 Mリン酸ナトリウム、0.25 M NaCl、pH 7.6、15 mg/mL BSA入り。防腐剤は含まれていません。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
AP113P:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sally Esmail et al.
Cell reports methods, 1(2), 100011-100011 (2021-07-09)
We have developed a rapid, accurate, and cost-effective serologic test for SARS-CoV-2 virus, which caused the COVID-19 pandemic, on the basis of antibody-dependent agglutination of antigen-coated latex particles. When validated using plasma samples that are positive or negative for SARS-CoV-2
Mengyan Li et al.
The Journal of clinical investigation, 131(23) (2021-10-22)
To delineate the in vivo role of different costimulatory signals in activating and expanding highly functional virus-specific cytotoxic CD8+ T cells, we designed synTacs, infusible biologics that recapitulate antigen-specific T cell activation signals delivered by antigen-presenting cells. We constructed synTacs
PCSK9 prosegment chimera as novel inhibitors of LDLR degradation.
Saavedra, YG; Zhang, J; Seidah, NG
Testing null
Tara Bancroft et al.
Cellular immunology, 304-305, 35-43 (2016-05-24)
The recent increase in cases of whooping cough among teenagers in the US suggests that the acellular Bordetella pertussis vaccine (aP) that became standard in the mid 1990s might be relatively less effective than the whole-bacteria formulation (wP) previously used
Dorothee Winterberg et al.
Journal of clinical medicine, 10(12) (2021-07-03)
B-cell precursor acute lymphoblastic leukemia (BCP-ALL) is the most frequent malignancy in children and also occurs in adulthood. Despite high cure rates, BCP-ALL chemotherapy can be highly toxic. This type of toxicity can most likely be reduced by antibody-based immunotherapy