由来生物
goat
品質水準
結合体
peroxidase conjugate
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
関連するカテゴリー
詳細
抗体分子は通常、1対の重鎖と共有結合している2本の免疫グロブリン軽鎖から成ります。免疫グロブリン軽鎖は2種類あり、ギリシャ文字のカッパおよびラムダで示されます。カッパおよびラムダ軽鎖は、約250アミノ酸の長さであり、平均質量は約25 kDaです。免疫グロブリン集団中のカッパとラムダの比は、動物種によって異なります。
特異性
ヒトカッパ軽鎖と反応します。λ軽鎖を有するヒト骨髄腫タンパク質およびマウス免疫グロブリンに吸着します。
アプリケーション
ELISA:1:4,000~1:8,000。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
ヒトIg κ鎖の濃度を検出するヤギ抗ヒトIg κ鎖抗体、HRP結合体、種吸着済みは、ELISAでの使用が文献発表され、検証されています。
物理的形状
アガロースに共有結合させたκ軽鎖を用いたプールしたヒトIgのアフィニティークロマトグラフィーにより精製しました。50%グリセロール/50% PBS溶液(pH7.4)に溶解。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
AP502P:
試験成績書(COA)
Hyori Kim et al.
Oncology letters, 25(6), 236-236 (2023-05-08)
Anti-CD19 chimeric antigen receptor (CAR)-T cells have improved the outcomes of patients with B cell leukemia and lymphoma. However, their applications and positive outcomes remain limited. CAR-T cells are currently restricted to autologous blood as their source and their use
Ramin Dubey et al.
eLife, 9 (2020-05-21)
R-spondins (RSPOs) amplify WNT signaling during development and regenerative responses. We previously demonstrated that RSPOs 2 and 3 potentiate WNT/β-catenin signaling in cells lacking leucine-rich repeat-containing G-protein coupled receptors (LGRs) 4, 5 and 6 (Lebensohn and Rohatgi, 2018). We now
Jessica N Peel et al.
The Journal of clinical investigation, 134(8) (2024-03-12)
BACKGROUNDWeakly virulent environmental mycobacteria (EM) can cause severe disease in HLA-DRB1*15:02 or 16:02 adults harboring neutralizing anti-IFN-γ autoantibodies (nAIGAs). The overall prevalence of nAIGAs in the general population is unknown, as are the penetrance of nAIGAs in HLA-DRB1*15:02 or 16:02
Ki Hyun Kim et al.
PLoS pathogens, 15(2), e1007375-e1007375 (2019-02-02)
Severe fever with thrombocytopenia syndrome (SFTS) is an emerging infectious disease localized to China, Japan, and Korea that is characterized by severe hemorrhage and a high fatality rate. Currently, no specific vaccine or treatment has been approved for this disease.