Merck
すべての画像(4)
資料
安全性情報
AB9260
Sigma-Aldrich
抗Ki-67抗体
Chemicon®, from rabbit
別名:
Anti-Ki-67
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
mouse, human
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
rat
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MKI67(4288)
mouse ... Mki67(17345)
rat ... Mki67(291234)
詳細
Ki67抗原は細胞周期に関連した核タンパク質の原型であり、細胞活動周期の全期(G1、S、G2、M期)において増殖中の細胞で発現します。休止期の(G0)細胞には存在しません。Ki67抗体は、新生物における細胞増殖分画の確立に有用です(免疫組織染色的には、休止細胞の総数中のKi67陽性細胞の数=Ki67指数を決定することによって定量します)。腫瘍組織の場合、Ki67抗体の予後予測能はトリチウム標識チミジン指数と同等です。低いKi67指標値と組織学的に低悪性度の腫瘍との間には強い相関が認められす。Ki67は細胞周期および増殖のニューロンマーカーとして定常的に使用されています。
特異性
Ki-67を認識します。
免疫原
ヒトKi-67由来の合成ペプチド。
アプリケーション
免疫細胞染色:
AB9260ウサギpABを用いたA431細胞の共焦点蛍光分析。アクチンフィラメントをAlexa Fluor 488-ファロイジンで標識しました。核はDAPIで染色します(核染色)。
ウェスタンブロッティング:
この抗体をウェスタンブロッティングで使用しました。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
抗Ki-67抗体(ウサギポリクローナル抗体)を用いたKi-67の検出は、IHC(P)およびWBで機能することが示されています。
品質
免疫組織染色(パラフィン):
代表的なロットのデータ。
この抗体をホルマリン固定パラフィン包埋組織に対して、1:300希釈で室温で10分間用いました。ホルマリン固定組織を染色するには、組織を10 mMクエン酸バッファー(pH 6.0)で10分間煮沸した後、室温で20分間冷却する必要があります。
ターゲットの説明
予測値:359 kDaのバンドが約345または395 kDaに認められることがあります。
物理的形状
精製ウサギポリクローナル抗体、BSAおよびアジ化ナトリウムを含有する10 mM PBSバッファー(pH 7.4)に溶解。
アナリシスノート
コントロール
ポジティブコントロール:乳がん、リンパ節組織、正常扁桃
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
AB9260:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Rosario Pacheco-Marín et al.
Scientific reports, 6, 23373-23373 (2016-03-30)
Oxygen or nutrient deprivation of early stage tumoral spheroids can be used to reliably mimic the initial growth of primary and metastatic cancer cells. However, cancer cell growth during the initial stages has not been fully explored using a genome-wide
Samar Basu et al.
PloS one, 10(10), e0138443-e0138443 (2015-10-03)
Current evidences suggest that expression of Ki67, cyclooxygenase (COX), aromatase, adipokines, prostaglandins, free radicals, β-catenin and α-SMA might be involved in breast cancer pathogenesis. The main objective of this study was to compare expression/localization of these potential compounds in breast
Ganglioside GD3 is required for neurogenesis and long-term maintenance of neural stem cells in the postnatal mouse brain.
Wang, J; Cheng, A; Wakade, C; Yu, RK
The Journal of Neuroscience null
Prom1 function in development, intestinal inflammation, and intestinal tumorigenesis.
Karim, BO; Rhee, KJ; Liu, G; Yun, K; Brant, SR
Frontiers in Oncology null
Chuan-Ming Xie et al.
The Journal of cell biology, 209(5), 721-737 (2015-06-10)
SAG/RBX2 is the RING (really interesting new gene) component of Cullin-RING ligase, which is required for its activity. An organ-specific role of SAG in tumorigenesis is unknown. We recently showed that Sag/Rbx2, upon lung-targeted deletion, suppressed Kras(G12D)-induced tumorigenesis via inactivating