精製方法
affinity chromatography
交差性
hamster, mouse, human, guinea pig, monkey, gerbil, rat
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GRIA2(2891)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
前回のロットを、光学顕微鏡および電子顕微鏡を用いたパラホルムアルデヒドまたはパラホルムアルデヒド/グルタルアルデヒド固定組織で使用しました。クリオスタットおよびビブラトーム切片を、Triton X-100処理を行うか、または行わずに使用できます。使用した最終濃度は1~3 µg/mLでした。
免疫沈降:
固定化プロテインAと結合したこの抗体の前回のロットは、脳細胞またはトランスフェクト細胞由来の界面活性剤可溶化受容体を免疫沈降させました。
神経科学
神経伝達物質・受容体&
品質
ウェスタンブロッティング:
希釈倍率1:1000で使用、10 μgのラット脳ライセートでグルタミン酸受容体2および3を検出できます。
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
無菌蒸留水で溶解して500 μLにしてください。溶解した製品は、未希釈アリコートで最長6か月間(-20°Cまたは-80°Cで)凍結保存できます。 0.1%アジ化ナトリウムを含むウェスタンブロッティング向け希釈抗体は、+2~8°Cで数週間保存でき、また繰り返し使用できます。.
取り扱いに関する推奨事項:初回溶解後キャップを取り外す前に、バイアルを遠心して、溶液を穏やかに混合してください。 微小遠心管に分注してから、-20°Cで保存してください。 凍結融解を繰り返さないでください。IgGに損傷を与える、または製品性能に影響を及ぼすおそれがあります。
アナリシスノート
ヒト脳組織およびマウス脳・ラット脳組織由来の抽出物。
法的情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
AB1506:
試験成績書(COA)