主要文書
8.51210
Sigma-Aldrich
1-Acetylimidazole
Novabiochem®
別名:
1-Acetylimidazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H6N2O
CAS番号:
分子量:
110.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
EC Index Number:
219-577-7
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
製品種目
Novabiochem®
フォーム
powder
メーカー/製品名
Novabiochem®
mp
99-105 °C
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[n]1(cncc1)C(=O)C
InChI
1S/C5H6N2O/c1-5(8)7-3-2-6-4-7/h2-4H,1H3
InChI Key
VIHYIVKEECZGOU-UHFFFAOYSA-N
詳細
Reagent for acetylation of amines under mild conditions.
アナリシスノート
Appearance of substance (visual): powder
Colour (visual): white to off white
Assay (HCIO4): ≥ 97.5 %
Assay (GG, area%): ≥ 97.5 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 90 °C
Melting range (upper value): ≤ 105 °C
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Identity (IR): passes test
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3