アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
132-134 °C (lit.)
官能基
ketone
SMILES記法
COc1ccc(cc1)C(=O)C(=O)c2ccc(OC)cc2
InChI
1S/C16H14O4/c1-19-13-7-3-11(4-8-13)15(17)16(18)12-5-9-14(20-2)10-6-12/h3-10H,1-2H3
InChI Key
YNANGXWUZWWFKX-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ACHE(43) , BCHE(590) , CES1(1066)
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
159611-5G:
159611-BULK:
159611-VAR:
159611-25G:
この製品を見ている人はこちらもチェック