Merck
157864
Sigma-Aldrich
1-アセチルイミダゾール
98%
別名:
1-(1H-Imidazol-1-yl)ethan-1-one, 1-(1H-Imidazol-1-yl)ethanone, 1-Acetyl-1H-imidazole, N-Acetylimidazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H6N2O
CAS番号:
分子量:
110.11
Beilstein:
108425
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
solid
mp
99-105 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)n1ccnc1
InChI
1S/C5H6N2O/c1-5(8)7-3-2-6-4-7/h2-4H,1H3
InChI Key
VIHYIVKEECZGOU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
酸性溶液中の1-アセチルイミダゾールの加溶媒分解の速度を評価しました。1-アセチルイミダゾールとオルトリン酸塩およびアデノシン-5′-リン酸塩との反応が報告されています。
アプリケーション
1-アセチルイミダゾールは、アミノ基のアセチル化試薬として使用されました。また、ヒストンのアセチル化にも使用されました。
チロシン残基アセチル化用の比較的特殊な試薬です。環化イミダゾール誘導体合成で使用する試薬です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
157864-100G:
157864-BULK:
157864-VAR:
157864-1KG:
157864-5KG:
157864-25G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Variation of the nuclear, subnuclear and chromosomal flavanol deposition in hemlock and rye.
Feucht W, et al.
International Journal of Molecular Sciences, 8(7), 635-650 (2007)
The Solvolysis of 1-Acetylimidazole in Concentrated Acid and Salt Solutions.
Marburg S and Jencks WP.
Journal of the American Chemical Society, 84(2), 232-239 (1962)
The Reaction of 1-Acetylimidazole with Orthophosphate*.
Brinigar WS and Knaff DB.
Biochemistry, 4(3), 406-409 (1965)
I Wells et al.
Biochemistry, 31(40), 9520-9525 (1992-10-13)
Treatment of prostaglandin endoperoxide (PGH) synthase apoprotein with a 100- or 1000-fold excess of N-acetylimidazole (NAI) led to time-dependent inactivation of both cyclooxygenase and peroxide activities. Reconstitution of apoprotein with heme prior to incubation with NAI substantially protected the enzyme
Chemische Berichte, 125, 1939-1939 (1992)