安全性情報
8.41843
Sigma-Aldrich
1,4-Bis(dimethylamino)-butane
for synthesis
別名:
1,4-Bis(dimethylamino)-butane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H20N2
CAS番号:
分子量:
144.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
EC Index Number:
203-878-5
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
フォーム
liquid
bp
166-167 °C/1013 hPa
転移温度
flash point 46 °C
密度
0.792 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C8H20N2/c1-9(2)7-5-6-8-10(3)4/h5-8H2,1-4H3/p+2
InChI Key
VEAZEPMQWHPHAG-UHFFFAOYSA-P
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.790 - 0.794
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
109.4 °F - closed cup
引火点(℃)
43 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体