Merck
D39207
Sigma-Aldrich
trans-1,4-ジブロモ-2-ブテン
99%
別名:
(2E)-1,4-Dibromobut-2-ene, (2E)-1,4-ジブロモ-2-ブテン, 1,4-ジブロモ-2-(E)-ブテン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥12,800
100 G
¥16,300
¥12,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥12,800
100 G
¥16,300
About This Item
化学式:
BrCH2CH=CHCH2Br
CAS番号:
分子量:
213.90
Beilstein:
1719696
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥12,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
crystals
bp
205 °C (lit.)
mp
48-51 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
BrC\C=C\CBr
InChI
1S/C4H6Br2/c5-3-1-2-4-6/h1-2H,3-4H2/b2-1+
InChI Key
RMXLHIUHKIVPAB-OWOJBTEDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
D39207-BULK:
D39207-25G:
D39207-VAR:
D39207-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Kwei-Yu Liu et al.
Polymers, 11(5) (2019-05-07)
Localized gene delivery still remains as a challenging therapeutic method due to the multiple hurdles to overcome. One of the significant factors is a development of a matrix to carry and safely deliver genes at the local site in a
Xiuzhong Zhu et al.
Polymers, 11(4) (2019-04-10)
A series of side-chain functionalized polytetrahydrofuran (PTHF) derivatives were synthesized via the blue-light photocatalytic thiol-ene "click" reaction. Firstly, unsaturated polytetrahydrofuran (UPTHF) as a new unsaturated polyether was synthesized via condensation polymerization of cis-2-butene-1,4-diol and trans-1,4-dibromo-2-butene using potassium hydroxide (KOH) as