安全性情報
8.40157
Sigma-Aldrich
Dicyclopropylketone
for synthesis
別名:
Dicyclopropylketone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H10O
CAS番号:
分子量:
110.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
214-331-5
NACRES:
NA.22
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
品質水準
アッセイ
≥95.0% (GC)
フォーム
liquid
bp
160-162 °C/1013 hPa
転移温度
flash point 39 °C
密度
0.968 g/cm3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O=C(C2CC2)C1CC1
InChI
1S/C7H10O/c8-7(5-1-2-5)6-3-4-6/h5-6H,1-4H2
InChI Key
BIPUHAHGLJKIPK-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.965 - 0.970
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
102.2 °F - closed cup
引火点(℃)
39 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体