安全性情報
8.21935
Sigma-Aldrich
1-Ethylquinaldinium iodide
for synthesis
別名:
1-Ethylquinaldinium iodide, N-Ethyl-2-methylquinolinium iodide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H14IN
CAS番号:
分子量:
299.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
210-120-7
NACRES:
NA.22
品質水準
形状
powder
溶解性
250 g/L
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C12H14N.HI/c1-3-13-10(2)8-9-11-6-4-5-7-12(11)13;/h4-9H,3H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
OEVSHJVOKFWBJY-UHFFFAOYSA-M
アナリシスノート
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3