Merck
132934
Sigma-Aldrich
アニリン
ReagentPlus®, 99%
別名:
Aminobenzene, Benzenamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5NH2
CAS番号:
分子量:
93.13
Beilstein:
605631
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
eCl@ss:
39030407
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
99%
bp:
184 °C (lit.)
蒸気圧:
0.7 mmHg ( 25 °C)
蒸気密度
3.22 (185 °C, vs air)
品質水準
蒸気圧
0.7 mmHg ( 25 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99%
フォーム
liquid
自己発火温度
1139 °F
expl. lim.
11 %
屈折率
n20/D 1.586 (lit.)
pH
8.8 (20 °C, 36 g/L)
bp
184 °C (lit.)
mp
−6 °C (lit.)
溶解性
water: soluble
密度
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1ccccc1
InChI
1S/C6H7N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,7H2
InChI Key
PAYRUJLWNCNPSJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アニリンは芳香族アミンです。これは、染料、ゴム、樹脂、ポリマーの調製に広く採用されている重要な産業用中間体です。アニリンおよびその重水素化型(アニリン-NHDおよびアニリン-ND2)の完全な振動帰属が報告されています。1 p-アミノジフェニルアミン(ADPA)は、アニリンの電解重合中に主要な中間体として形成されることが報告されています。その粘度は30°Cで3.1457 cpと報告されています。ニトロベンゼンのアニリンへの定量的変換は、Ag助触媒とともに機能化プラズモニックAu/TiO2光触媒を使用することにより実施されました。アニリンは、Cu、Ni、Pt、Pd、Au(触媒)の存在下での水素化により、ニトロベンゼンから調製できます。また、WO3-Agハイブリッドナノワイヤの存在下でのニトロベンゼンの光触媒還元によっても調製できます。
アプリケーション
これは、アゾベンゼンの調製に使用される場合があります。
生物化学的/生理学的作用
アニリンの急性毒性には、in vivoでの4-ヒドロキシアニリンへの活性化およびヘモグロビンへの付加体生成が関与しています。赤血球では、この作用により鉄が遊離してメトヘモグロビンが蓄積し、溶血性貧血および脾臓の炎症の原因となります。アニリンを長期間投与した場合、脾臓での腫瘍形成がしばしば認められます。
物性
保存中に赤褐色に変色しますが、純度に影響はありません。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
ターゲットの組織
Blood
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
158.0 °F - closed cup
引火点(℃)
70 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
132934-3KG:4548173104676
132934-BULK:
132934-2L:
132934-500G:4548173104683
132934-18L:4548174016985
132934-2.5L:4548174016992
132934-2KG:4548173952901
132934-1L:
132934-18KG:4548173104669
132934-500ML:4548174017005
132934-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
The application of fast scan cyclic voltammetry. Mechanistic study of the initial stage of electropolymerization of aniline in aqueous solutions.
Yang H and Bard AJ.
Journal of Electroanalytical Chemistry, 339(1), 423-449 (1992)
Atsuhiro Tanaka et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 49(25), 2551-2553 (2013-02-21)
A functionalized plasmonic Au/TiO2 photocatalyst with an Ag co-catalyst was successfully prepared by the combination of two types of photodeposition methods, and it quantitatively converted nitrobenzene and 2-propanol to aniline and acetone under irradiation of visible light.
Photocatalytic hydrogenation of nitrobenzene to aniline over tungsten oxide-silver nanowires.
Fu L, et al.
Materials Letters, 142, 201-203 (2015)
Viscosities of Binary Mixtures of Benzyl Acetate with Dioxane, Aniline, and m-Cresol.
Katti PK and Chaudhri MM.
Journal of Chemical and Engineering Data, 9(3), 442-443 (1964)
Abdessamad Grirrane et al.
Nature protocols, 5(3), 429-438 (2010-03-06)
This protocol describes the aerobic oxidation of aromatic anilines to aromatic azo compounds using gold (Au) nanoparticles supported on TiO(2) as a catalyst. Yields above 98% are achieved under a few bars of oxygen pressure. It should be noted that