主要文書
8.18735
Sigma-Aldrich
Tetrapropylammonium bromide
for synthesis
別名:
Tetrapropylammonium bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H28BrN
CAS番号:
分子量:
266.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
217-727-6
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
品質水準
フォーム
crystals
有効性
3500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-7 (100 g/L in H2O)
mp
265-274 °C (decomposition)
溶解性
>1000 g/L
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C12H28N.BrH/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4;/h5-12H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
BGQMOFGZRJUORO-UHFFFAOYSA-M
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3