安全性情報
8.21029
Sigma-Aldrich
Phthaloyl dichloride
for synthesis
別名:
Phthaloyl dichloride, Phthalic acid dichloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4-1,2-(COCl)2
CAS番号:
分子量:
203.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
201-869-0
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
フォーム
liquid
mp
16 °C
転移温度
flash point >110 °C
密度
1.41 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
ClC(=O)c1c(cccc1)C(=O)Cl
InChI
1S/C8H4Cl2O2/c9-7(11)5-3-1-2-4-6(5)8(10)12/h1-4H
InChI Key
FYXKZNLBZKRYSS-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (argentometric): ≥ 95.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.402 - 1.408
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体