Merck
P40409
Sigma-Aldrich
フタロイルクロリド
90%
別名:
フタロイルジクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4-1,2-(COCl)2
CAS番号:
分子量:
203.02
Beilstein:
608200
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
30 mmHg ( 47 °C)
品質水準
アッセイ
90%
屈折率
n20/D 1.568 (lit.)
bp
269-271 °C (lit.)
mp
6-12 °C (lit.)
密度
1.409 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
ClC(=O)c1ccccc1C(Cl)=O
InChI
1S/C8H4Cl2O2/c9-7(11)5-3-1-2-4-6(5)8(10)12/h1-4H
InChI Key
FYXKZNLBZKRYSS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
P40409-5G:
P40409-VAR:
P40409-500G:
P40409-BULK:
P40409-10KG:
P40409-100G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Abdollah Salimi et al.
Analytical biochemistry, 466, 89-97 (2014-08-31)
Here, we describe the fabrication of an electrochemical immunoglobulin E (IgE) aptasensor using enzyme-linked aptamer in the sandwich assay method and thionine as redox probe. In this protocol, 5'-amine-terminated IgE aptamer and thionine were covalently attached on glassy carbon electrode
M Zhang et al.
Journal of microencapsulation, 12(4), 425-435 (1995-07-01)
Oil containing microcapsules were prepared by using phthaloyl dichloride as an oil-soluble monomer and diethylene triamine (DETA) as a water-soluble monomer. The diameter of the microcapsules decreased and their distribution became narrower and sharper as the emulsifying time was increased