安全性情報
8.20895
Sigma-Aldrich
3-Nitrophenol
for synthesis
別名:
3-Nitrophenol, m-Nitrophenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H5NO3
CAS番号:
分子量:
139.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
209-073-5
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
solid
自己発火温度
400 °C
有効性
328 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6.6-8.6 (20 °C in H2O)
bp
194 °C/93 hPa
mp
95-98 °C
転移温度
flash point >100 °C
溶解性
insoluble 13.5 g/L
密度
1.49 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
640 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[N+](=O)([O-])c1cc(ccc1)O
InChI
1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4,8H
InChI Key
RTZZCYNQPHTPPL-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 95 °C
Melting range (upper value): ≤ 98 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3