About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H5NO2
CAS番号:
分子量:
147.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
202-077-8
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
自己発火温度
220 °C
pH
7 (20 °C, 1.9 g/L in H2O)
mp
199-204 °C
転移温度
flash point 200 °C
溶解性
2 g/L
かさ密度
600 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N1c2c(cccc2)C(=O)C1=O
InChI
1S/C8H5NO2/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)9-8(7)11/h1-4H,(H,9,10,11)
InChI Key
JXDYKVIHCLTXOP-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 199 °C
Melting range (upper value): ≤ 204 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 199 °C
Melting range (upper value): ≤ 204 °C
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1