Merck
163031
Sigma-Aldrich
3-ニトロフェノール
ReagentPlus®, 99%
別名:
3-NP, m-NP, m-ニトロフェノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O2NC6H4OH
CAS番号:
分子量:
139.11
Beilstein:
1907946
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
品質水準
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99%
bp
194 °C/70 mmHg (lit.)
mp
96-98 °C (lit.)
SMILES記法
Oc1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4,8H
InChI Key
RTZZCYNQPHTPPL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
3-ニトロフェノールは、モノニトロフェノールの異性体の1つであり、主に色素、顔料、木材保存剤、写真薬剤、および殺虫剤の調製の中間体として使用されます。 その分解法には、生体内分解、光触媒分解、および光酸化などがあります。
3-ニトロフェノール(m-ニトロフェノール)は芳香性ニトロ化合物です。 3-ニトロアニリンからジアゾ化反応を介して調製されます。
アプリケーション
3-ニトロフェノールは、3-アミノフェノールの調製で使用される可能性があります。 キャピラリー等電点電気泳動法(cIEF)における弱酸として使用される可能性があります。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
163031-10G:
163031-1KG:
163031-5KG:
163031-VAR:
163031-50G:
163031-BULK:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
Biotransformation of nitrobenzene by bacteria containing toluene degradative pathways.
Haigler BE and Spain JC.
Applied and Environmental Microbiology, 57(11), 3156-3162 (1991)
Thierry Vincent et al.
Environmental science & technology, 38(15), 4233-4240 (2004-09-09)
Hollow chitosan fibers were reacted with chloropalladate solutions and subsequently reduced by hydrogen produced in situ by reaction of sulfuric acid with zinc powder in order to manufacture palladium supported on catalytic hollow chitosan fibers (C2HF-Pd). This catalytic support was
Z Ioannou et al.
Journal of hazardous materials, 171(1-3), 954-964 (2009-07-25)
Carbonaceous adsorbents prepared from olive stones biomass and novolac resin, as well as a commercial activated carbon for comparison reasons, have been examined for the removal of phenol and 3-nitrophenol from aqueous solutions. All carbonaceous adsorbents have been characterized by
J S Zhao et al.
Applied and environmental microbiology, 67(3), 1388-1391 (2001-03-07)
The 3-nitrophenol-induced enzyme system in cells of Pseudomonas putida 2NP8 manifested a wide substrate range in transforming nitroaromatic compounds through to ammonia production. All of the 30 mono- or dinitroaromatic substrates except 4-nitrophenol, 2,4-dinitrophenol, 2,4,6-trinitrophenol, 3-nitroaniline, 2-nitrobenzoic acid, and 2-nitrofuran
Epoxy-based oligomer bearing naphthalene units: fluorescent sensor for 4-nitrophenol.
Ghosh S.
Tetrahedron Letters, 56(48), 6738-6741 (2015)