Merck
114618
Sigma-Aldrich
イサチン
97%
別名:
2,3-ジオキソ-2,3-ジヒドロインドール, 2,3-ジオキソインドリン, 2,3-ジケトインドリン, o-アミノベンゾイルギ酸 無水物, イサチン酸 ラクタム, イサチン酸 無水物, 2,3-インドリンジオン, NSC 9262, イサチン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H5NO2
CAS番号:
分子量:
147.13
Beilstein:
383659
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
powder
mp
193-195 °C (dec.) (lit.)
溶解性
boiling water: soluble
diethyl ether: soluble
soluble
SMILES記法
O=C1Nc2ccccc2C1=O
InChI
1S/C8H5NO2/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)9-8(7)11/h1-4H,(H,9,10,11)
InChI Key
JXDYKVIHCLTXOP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
イサチンは、sp2/sp3 C-H結合直接活性化によりPd(II)触媒C-H付加を受け、3-置換-3-ヒドロキシ-2-オキシインドールを形成します。イサチン誘導体(bis-Schiff塩基)は、天然または合成イサチンをヒドラジンと共に縮合することで合成されます
イサチンは、次の物質を調製するための反応物として使用できます。
  • フタラジノン誘導体。
  • スピロオキシインドール誘導体。
  • P-糖タンパク質を発現している多剤耐性細胞に対する薬剤。
  • インドリン-2-オンにスピロ融合したチアゾリジノン。Mycobacterium tuberculosisのタンパク質チロシンホスファターゼBの強力かつ選択的な阻害剤。
  • トリアゾール-イサチン化合物。抗菌剤および抗真菌剤候補。
  • スピロ[インドール-チアゾリジノン]などの生物学的に重要なスキャフォールド。
次の反応における反応物となります。
  • 複素環ケテンアミナールとのカスケード反応。
  • クネーフェナーゲル縮合反応。
イサチンは、アミノ酸に対するクロマトグラフィースプレー試薬としても使用でき、またインジゴおよびMaya Blue調製における標準物質として使用できます。「Maya Yellow」色素の黄色はイサチンによるものです。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
114618-500G:
114618-5KG:
114618-VAR:
114618-BULK:
114618-5G:
114618-100G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Gang-Wei Wang et al.
Organic letters, 15(20), 5270-5273 (2013-10-05)
The first Pd(II)-catalyzed C-H addition to isatins by direct sp(2)/sp(3) C-H bond activation for the construction of 3-substituted-3-hydroxy-2-oxindoles is reported. The bidentate nitrogen ligands were found to promote this reaction. Specifically, the preliminary bioassay indicated that 3-(5-chlorobenzoxazole)-3-hydroxy-N-benzyl-2-oxindole (2w) is a
Versatile three component procedure for combinatorial synthesis of biologically relevant scaffold spiro[indole-thiazolidinones] under aqueous conditions
Dandia, A.; et al.
Green Chemistry, 13, 1852-1852 (2011)
Ozil, M.; et al.
J. Chem. Res. (M), 35, 268-268 (2011)
Demchuk, D. V.; et al.
Mendeleev Communications, 21, 224-224 (2011)
Chengyuan Liang et al.
European journal of medicinal chemistry, 74, 742-750 (2013-11-02)
Eighteen symmetrical bis-Schiff base derivatives of isatin were synthesized by condensation of the natural or synthetic isatins with hydrazine and were evaluated for their in vitro and in vivo antitumor activities. More than half of the obtained compounds showed potent