Merck
1.06798
Supelco
4-Nitrophenol
pH indicator
別名:
4-Nitrophenol, p-Nitrophenol, 1-Hydroxy-4-nitrobenzol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H5NO3
CAS番号:
分子量:
139.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
202-811-7
NACRES:
NA.21
product name
4-Nitrophenol, indicator
品質水準
自己発火温度
510 °C
有効性
1024 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
4.4 (24 °C, 5 g/L in H2O)
bp
279 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
110-114 °C
転移温度
flash point 169 °C
溶解性
14.8 g/L
密度
1.48 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
550 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H
InChI Key
BTJIUGUIPKRLHP-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • Controlled Glycolysis of Poly(ethylene terephthalate): Research shows that using Antimony(III) Oxide for controlled glycolysis of PET under microwave irradiation results in well-defined oligomers, demonstrating its potential for effective polymer degradation (Mohammadi et al., 2023).
アナリシスノート
Assay (DSC (differential scanning calorimetry)): ≥ 99.5 %
Transition range: pH 5.4 - pH 7.5colourless - yellow
Appearance of solution: passes test
Melting point (DSC (differential scanning calorimetry)): 110 - 114 °C
ピクトグラム
Exclamation markHealth hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
336.2 °F - closed cup
引火点(℃)
169.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
ニトロ化合物
危険等級II
第二種自己反応性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1