安全性情報
8.20675
Sigma-Aldrich
N-(Hydroxymethyl)acrylamide
(48% aqueous solution) (stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352111
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
蒸気圧
31 hPa ( 25 °C)
品質水準
フォーム
liquid
pH
6.0-7.0 (20 °C in H2O)
bp
100 °C/1013 hPa
mp
-10 °C
転移温度
flash point >93 °C
密度
1.08 g/cm3 at 20 °C
アナリシスノート
Assay (ex N): 46.0 - 50.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.080 - 1.084
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Peripheral nervous system
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第1種指定化学物質