主要文書
8.20272
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenyl chloroformate
for synthesis
別名:
4-Nitrophenyl chloroformate, 4-Nitrophenyl chlorocarbonate, Chloroformic acid 4-nitrophenyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClCOOC6H4-4-(NO2)
CAS番号:
分子量:
201.56
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
231-706-9
bp:
159-162 °C/25 hPa
グレード
for synthesis
synthesis grade
品質水準
フォーム
crystals
反応適合性
reaction type: Carbonylations
dilution
(for synthesis)
bp
159-162 °C/25 hPa
mp
78-81 °C
転移温度
flash point >110 °C
アプリケーション
peptide synthesis
InChI
1S/C7H4ClNO4/c8-7(10)13-6-3-1-5(2-4-6)9(11)12/h1-4H
InChI Key
NXLNNXIXOYSCMB-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (argentometric): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 78 °C
Melting range (upper value): ≤ 81 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F
引火点(℃)
> 110 °C