認証
JPE
NF
品質水準
蒸気圧
<0.001 hPa ( 20 °C)
製品種目
EMPROVE® ESSENTIAL
形状
solid
自己発火温度
375 °C
有効性
9300 mg/kg LD50, oral (Rat)
20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
テクニック
API processing | cocrystal formation: suitable
API processing | salt formation: suitable
pH
2.1 (20 °C, 4.9 g/L in H2O)
bp
290 °C/1013 hPa (sublimed)
mp
287 °C
転移温度
flash point 273 °C
溶解性
4.9 g/L
密度
1.64 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
保管温度
15-25°C
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+
InChI Key
VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
詳細
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
523.4 °F
引火点(℃)
273 °C
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
8170731000BWT:
8170730000:
8170731003:
8170739050:
CO1E8170731000:
8170739025:
CO1E8170739050:
8170731000:
8170739999:
8170739050BWT:
試験成績書(COA)