認証
BP
ChP
JP
NF
Ph. Eur.
品質水準
蒸気圧
<5 Pa ( 20 °C)
製品種目
EMPROVE® ESSENTIAL
アッセイ
99.7-100.5% dry basis (acidimetric)
フォーム
powder
自己発火温度
425 °C
テクニック
API processing | cocrystal formation: suitable
API processing | salt formation: suitable
pH
1.6 (25 °C, 100 g/L in H2O)
mp
168-170 °C
転移温度
flash point 210 °C
溶解性
1390 g/L
密度
1.76 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
1000 kg/m3
微量陽イオン
As: ≤0.0001%
Ca: ≤0.0200%
Ca:, passes test
Hg: ≤0.0001%
Pb: ≤0.0002%
heavy metals (as Pb): ≤0.0010%
アプリケーション
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[O-]C(=O)C(O)C(O)C(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)
InChI Key
FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYSA-N
詳細
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
アプリケーション
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
302.0 °F - closed cup
引火点(℃)
150 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
1008039999:
1008039029:
MX11008031000:
1008030000:
1008039029BWT:
1008031000:
Emprove® プログラムとは?
Emprove®プログラムは、フィルター、シングルユースコンポーネント、医薬品原材料、出発物質について、包括的な文書を提供するシステムです。Emprove®プログラムのサブスクリプションには4種類の文書が含まれます。
無料 - ログインしてダウンロード
無料 - ログインしてダウンロード
サブスクリプションまたは都度料金でご利用いただけます。