Merck
798673
Sigma-Aldrich
フマル酸
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ≥99%
別名:
(2E)-2-Butenedioic acid, trans-Butenedioic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOOCCH=CHCOOH
CAS番号:
分子量:
116.07
Beilstein:
605763
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
anhydrous
品質水準
蒸気圧
1.7 mmHg ( 165 °C)
製品種目
Redi-Dri
アッセイ
≥99%
形状
powder
自己発火温度
1364 °F
品質
free-flowing
expl. lim.
40 %
mp
298-300 °C (subl.) (lit.)
SMILES記法
OC(=O)\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+
InChI Key
VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
523.4 °F
引火点(℃)
273 °C
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
798673-1KG:
798673-500G:
798673-BULK:
798673-100G:
798673-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
可溶性SBU前駆体を用いた金属有機構造体(MOF)の結晶工学についてご紹介します。
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.