Merck
1.12237
Sigma-Aldrich
Manganese
powder 99+
別名:
Manganese
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Mn
CAS番号:
分子量:
54.94
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141724
EC Index Number:
231-105-1
NACRES:
NA.22
Pricing and Inventory is not available. Please check the Merck website for more information.
品質水準
有効性
9000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
2061 °C
mp
1246 °C
密度
7.4 g/cm3 at 19 °C
保管温度
no temp limit
SMILES記法
[Mn]
InChI
1S/Mn
InChI Key
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Identity (elemental analysis): passes test
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Particle size (< 100 µm): ≥ 90 %
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 2
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
消防法
第2類:可燃性固体
金属粉末
危険等級III
第二種可燃性固体