主要文書
8.05333
Sigma-Aldrich
Lauric acid
for synthesis
別名:
Lauric acid, Dodecanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)10COOH
CAS番号:
分子量:
200.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
205-582-1
NACRES:
NA.22
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
蒸気圧
<1 Pa ( 25 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
solid
自己発火温度
250 °C
有効性
12000 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
0.6 % (v/v)
bp
299 °C/1013 hPa
mp
43-45 °C
転移温度
flash point 176 °C
密度
0.883 g/cm3 at 50 °C
かさ密度
490 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OC(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)
InChI Key
POULHZVOKOAJMA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Lauric acid in biotechnology: A comprehensive study on lipase active site selectivity, incorporating lauric acid, offers insights into its applications in bioprocess engineering and its impact on enzyme functionality, which is crucial for industrial biotechnological processes (Rodrigues et al., 2024).
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 43 °C
Melting range (upper value): ≤ 45 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
348.8 °F
引火点(℃)
176 °C
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6