Merck
W261408
Sigma-Aldrich
ラウリン酸
≥98%, FCC, FG
別名:
ドデカン酸, ABL, ラウリン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)10COOH
CAS番号:
分子量:
200.32
FEMA番号:
2614
Beilstein:
1099477
EC Number:
欧州評議会番号:
12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
8.012
NACRES:
NA.21
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
由来生物
palm oil
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.860
FDA 21 CFR 173.340
蒸気圧
1 mmHg ( 121 °C)
50 mmHg ( 210 °C)
アッセイ
≥98%
bp
225 °C/100 mmHg (lit.)
mp
44-46 °C (lit.)
密度
0.883 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
fatty
SMILES記法
CCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)
InChI Key
POULHZVOKOAJMA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ラウリン酸は、ココナッツ油に含まれる最も豊富にある脂肪酸です。[1]また、中国の清酒[2]および甘いクリームバターの主なフレーバー成分の1つです。[3]ラウリン酸は、一般に潤滑油や食用コーティングフォーミュレーションとしても用いられます。[4][5]
アプリケーション
  • 難溶性薬物の経皮送達のための、深共晶溶媒自己集合型逆ナノミセル:この論文では、難溶性薬物の経皮送達を向上させるための深共晶溶媒ベースのナノミセルの開発について考察し、薬物送達システムへの応用の可能性について論じています(Li et al., 2024)。
  • イオン吸着鉱物の浸出液からの、環境にやさしく高収率なレアアース抽出:レアアースの浸出液からの抽出物について、抽出プロセス改善におけるラウリン酸の役割を強調しながら、環境にやさしい抽出方法を提示しています(Yu et al., 2024)。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
348.8 °F - closed cup
引火点(℃)
176 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
W261408-1KG:
W261408-1KG-K:4548173970974
W261408-25KG-K:4548173970981
W261408-BULK-K:
W261408-5KG:
W261408-VAR-K:
W261408-5KG-K:4548173970998
W261408-10KG:
W261408-SAMPLE-K:
W261408-25KG:
W261408-SAMPLE:
W261408-10KG-K:4548173970967
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Dictionary of Food Compounds with CD-ROM: Additives, Flavors, and Ingredients, 608-608 (2012)
Influence of free fatty acids on sweet cream butter flavor. J
McDaniel MR, et al.
Journal of Food Science, 34(3), 251-254 (1969)
Edible coatings for lightly processed fruits and vegetables.
Baldwin EA, et al.
Hortscience: a Publication of the American Society For Horticultural Science Hortscience, 30(1), 35-38 (1995)
A study on characteristic flavor compounds in traditional Chinese rice wine?Guyue Longshan rice wine
Cao Y, et al.
Journal of the Institute of Brewing, 116(2), 182-189 (2010)
Coconut oil as base oil for industrial lubricants-evaluation and modification of thermal, oxidative and low temperature properties.
Jayadas NH and Prabhakaran Nair K.
Tribology International, 39(9), 873-878 (2006)
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf