主要文書
8.00508
Sigma-Aldrich
Palmitic acid
for synthesis
別名:
Palmitic acid, Hexadecanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)14COOH
CAS番号:
分子量:
256.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
200-312-9
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
for synthesis
synthesis grade
品質水準
アッセイ
≥98% (GC)
フォーム
solid
有効性
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
271.4 °C/133 hPa
mp
61-63 °C
転移温度
flash point 206 °C
密度
0.852 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
415 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[O-]C(=O)CCCCCCCCCCCCCCC.[H+]
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)
InChI Key
IPCSVZSSVZVIGE-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
<ul>
<li><strong>Palmitic Acid in Biochemical Imaging:</strong> Research highlighted the use of palmitic acid derivatives in two-photon fluorescence imaging to investigate cellular mechanisms in abdominal aortic aneurysm, demonstrating its utility in advanced medical diagnostics and research (Liang et al., 2024).</li>
</ul>
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98 %
Melting range
- lower value:
≥ 62 °C
- upper value: ≤ 64 °C
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
引火点(°F)
235.4 °F
引火点(℃)
113 °C
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7