OK to freeze
protect from light
色
clearlight brown
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C16H20N2/c1-9-5-13(6-10(2)15(9)17)14-7-11(3)16(18)12(4)8-14/h5-8H,17-18H2,1-4H3
InChI Key
UAIUNKRWKOVEES-UHFFFAOYSA-N
詳細
警告
物理的形状
再構成
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Carc. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
613548-ML:
613548-100ML:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Western blotting involves protein separation by gel electrophoresis, protein transfer to a polyvinylidene difluoride (PVDF) or nitrocellulose membrane, and detection by various methods.
ウェスタンブロッティングでは、ゲル電気泳動によるタンパク質の分離、ポリフッ化ビニリデン(PVDF)またはニトロセルロースメンブレンへの転写、さまざまな方法による検出が行われます。