製品名
Tamoxifen, 4-Hydroxy-, (Z)-, A cell-permeable, active metabolite of Tamoxifen that acts as a potent inhibitor of PKC. It is more potent than the parent compound and inhibits PKC by modifying its catalytic domain.
品質水準
アッセイ
≥99% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
色
white
溶解性
methanol: 10 mg/mL
ethanol: 20 mg/mL (heating may be required)
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C26H29NO2/c1-4-25(20-10-14-23(28)15-11-20)26(21-8-6-5-7-9-21)22-12-16-24(17-13-22)29-19-18-27(2)3/h5-17,28H,4,18-19H2,1-3H3/b26-25-
InChI Key
DODQJNMQWMSYGS-QPLCGJKRSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
PKC
警告
再構成
その他情報
Ye, Q. and Bodell, W.J. 1996. Carcinogenesis 17, 1747.
Laser, R., et al. 1985. Eur. J. Cancer Clin. Oncol. 21, 985.
Jordan, V.C., et al. 1978. J. Toxicol. Environ. Health 4, 364.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
579002-MG:
579002-25MG:
579002-5MG:
試験成績書(COA)