Merck
T176
Supelco
4-ヒドロキシタモキシフェン
analytical standard, (E) and (Z) isomers (50:50)
別名:
4-OHT, 4-(1-[4-(ジメチルアミノエトキシ)フェニル]-2-フェニル-1-ブテニル)フェノール, シス/トランス-4-ヒドロキシタモキシフェン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H29NO2
CAS番号:
分子量:
387.51
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
analytical standard
品質水準
フォーム
powder
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
溶解性
ethanol: 20 mg/mL
抗生物質活性スペクトル
neoplastics
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
作用機序
enzyme | inhibits
SMILES記法
CC\C(c1ccccc1)=C(/c2ccc(O)cc2)c3ccc(OCCN(C)C)cc3.CC\C(c4ccccc4)=C(\c5ccc(O)cc5)c6ccc(OCCN(C)C)cc6
InChI
1S/2C26H29NO2/c2*1-4-25(20-8-6-5-7-9-20)26(21-10-14-23(28)15-11-21)22-12-16-24(17-13-22)29-19-18-27(2)3/h2*5-17,28H,4,18-19H2,1-3H3/b26-25+;26-25-
InChI Key
ZJLDABGSDWXVGE-BDSXMVAQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4-ヒドロキシタモキシフェンは抗エストロゲン剤であり、そのヒドロキシ化シトクロムP4502D6(CYP2D6)によって生成されるタモキシフェンの活性代謝物の1つです。タモキシフェンは、乳がんにおけるホルモン療法として多く使用されています。
アプリケーション
本4-ヒドロキシタモキシフェン分析標準品は、以下の用途に使用できます:
  • 超高速液体クロマトグラフィー-エレクトロスプレーイオン化-タンデム質量分析(UHPLC-ESI-MS/MS)による、乾燥血液スポット(DBS)ディスクからのタモキシフェンおよびその3種類の代謝物の定量
  • UHPLC-MS/MSによる、DBSサンプル由来タモキシフェン、4-ヒドロキシタモキシフェン、エンドキシフェンの同時推定
  • 乳がん患者由来ヒト血漿サンプル中のタモキシフェンとその3種類の主要代謝物を分析するための、液液抽出(LLE)後の容量結合非接触導電率検出(C4D)-非水系キャピラリー電気泳動(NACE)法の開発と検証
  • 非水系キャピラリー電気泳動(NACE)法とUV検出による、タモキシフェンおよびその分解産物を定量するためのヒト血漿サンプルの多成分一斉分析
  • LC-ESI-MS/MSによるヒト血漿サンプル中のタモキシフェンとセントクロマンおよびその分解産物の複合検出
生物化学的/生理学的作用
化学療法剤であるタモキシフェンの代謝産物であり、親化合物よりも強力なエストロゲンアゴニスト/アンタゴニスト作用を示します。脂質過酸化の膜内インヒビタ-としての活性も持ちます。
その他情報
適切な計測技術の詳細については、製品の分析証明書をご参照ください。′他のサポートについてはテクニカルサービスにご連絡ください。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
T176-BULK:
T176-VAR:
T176-10MG:
T176-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Michael J Chisamore et al.
PloS one, 4(5), e5624-e5624 (2009-05-23)
The orphan nuclear receptor estrogen-related receptor alpha (ERRalpha) is a member of the nuclear receptor superfamily. It was identified through a search for genes encoding proteins related to estrogen receptor alpha (ERalpha). An endogenous ligand has not been found. Novel
Takashi K Ito et al.
PloS one, 9(7), e102186-e102186 (2014-07-25)
Risk factors for atherosclerosis accelerate the senescence of vascular endothelial cells and promote atherogenesis by inducing vascular inflammation. A hallmark of endothelial senescence is the persistent up-regulation of pro-inflammatory genes. We identified CDC42 signaling as a mediator of chronic inflammation
Paolo Cinelli et al.
BMC developmental biology, 8, 57-57 (2008-05-27)
The transcription factor STAT3 is a downstream target of the LIF signalling cascade. LIF signalling or activation is sufficient to maintain embryonic stem (ES) cells in an undifferentiated and pluripotent state. To further investigate the importance of STAT3 in the
Olga S Koutsopoulos et al.
PloS one, 6(11), e27498-e27498 (2011-11-19)
The large GTPase dynamin 2 is a key player in membrane and cytoskeletal dynamics mutated in centronuclear myopathy (CNM) and Charcot-Marie Tooth (CMT) neuropathy, two discrete dominant neuromuscular disorders affecting skeletal muscle and peripheral nerves respectively. The molecular basis for
Caroline Brossas et al.
The EMBO journal, 39(21), e99520-e99520 (2020-09-17)
Vertebrate genomes replicate according to a precise temporal program strongly correlated with their organization into A/B compartments. Until now, the molecular mechanisms underlying the establishment of early-replicating domains remain largely unknown. We defined two minimal cis-element modules containing a strong