スキップする
E8284
(E/Z)-エンドキシフェン塩酸塩水和物
≥98% (HPLC), Selective Estrogen response modifier (SERM), solid
別名:
(E/Z)-エンドキシフェン 塩酸塩 水和物, (E/Z)-4-[1-[4-[2-(メチルアミノ)エトキシ]フェニル]-2-フェニル-1-ブテン-1-イル]-フェノール塩酸塩水和物 (1:1 E/Z 混合物); (E/Z)-4OHNDtam 塩酸塩 水和物, (E/Z)-4-ヒドロキシ-N-デスメチルタモキシフェン 塩酸塩 水和物
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
5 mg
カートの在庫状況を確認する
¥25,000
25 mg
カートの在庫状況を確認する
¥99,400
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C25H27NO2 · HCl · xH2O
分子量:
409.95 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352203
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
desiccated
¥25,000
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
(E/Z)-エンドキシフェン塩酸塩水和物, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: >10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.Cl.CC\C(c1ccccc1)=C(/c2ccc(O)cc2)c3ccc(OCCNC)cc3
InChI
1S/C25H27NO2.ClH.H2O/c1-3-24(19-7-5-4-6-8-19)25(20-9-13-22(27)14-10-20)21-11-15-23(16-12-21)28-18-17-26-2;;/h4-16,26-27H,3,17-18H2,1-2H3;1H;1H2/b25-24-;;
InChI key
BISAMGUAXFFKDX-NDIQBZANSA-N
Application
(E/Z)-エンドキシフェン塩酸塩水和物は、以下の用途に使用されています。
miR-27a発現の役割を研究するための選択的エストロゲン受容体調節因子(SERM)として[1]
PDGFRαCreER;R26NGマウスのTA筋肉に隣接する皮下空間に生体適合性ポリマーを含浸させるために
CreERT2(変異型エストロゲン受容体)コントロールのin vivo性能と特性を研究するために
Biochem/physiol Actions
(E/Z)-エンドキシフェン塩酸塩((E/Z)-4-ヒドロキシ-N-デスメチルタモキシフェン塩酸塩)は、タモキシフェン代謝物であり、強力な選択的エストロゲン受容体調節薬です。エストロゲン受容体結合に関する4-ヒドロキシタモキシフェンおよび17-エストラジオール(E2)-誘導細胞増殖の阻害因子と等しい効力を有しています。主としてシトクロムP450 2D6 (CYP2D6)によって触媒されます。CYP2D6の突然変異は、エンドキシフェンの形成を防ぐことによってタモキシフェンへの応答を防ぐことができます。5つの遺伝子の遺伝子発現のパターンが、エンドキシフェンと4-OH-タモキシフェンによって異なる方法で調節されることが実証されています。エンドキシフェンと4-OH-タモキシフェンは、MCF-7細胞に置ける全体的な遺伝子発現パターンに同様の影響を及ぼし、影響を受けた遺伝子は、エストロゲン調節遺伝子です。
タモキシフェン代謝物;選択的エストロゲン受容体調節薬(SERM)
(E/Z)-塩酸エンドキシフェンは、乳癌を抑えるホルモン療法に使用される場合があります。エンドキシフェンは、タモキシフェンの活性代謝物と見なされています。[1]したがって、エンドキシフェンは人体のタモキシフェン活性に関与しています。
Features and Benefits
本化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transductionの核内受容体(ステロイド)のページに掲載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、ここをクリックしてください
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
H7904D2069H4413
form
solid
form
powder
form
powder
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
methanol: 10 mg/mL, ethanol: 20 mg/mL (with heating)
solubility
DMSO: >20 mg/mL, H2O: >20 mg/mL
solubility
H2O: >5 mg/mL
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated, protect from light
storage condition
desiccated
storage condition
-
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)