Merck
319937
Sigma-Aldrich
N,N-ジメチルホルムアミド
ACS reagent, ≥99.8%
別名:
DMF, NSC 5356
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HCON(CH3)2
CAS番号:
分子量:
73.09
Beilstein:
605365
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.07
bp:
153 °C (lit.)
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気密度
2.5 (vs air)
蒸気圧
2.7 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.8%
フォーム
liquid
自己発火温度
833 °F
expl. lim.
15.2 %
dilution
(for analytical testing)
不純物
≤0.0005 meq/g Titr. acid
≤0.003 meq/g Titr. base
≤0.15% water
蒸発残留物質
≤0.005%
clear
APHA: ≤15
屈折率
n20/D 1.430 (lit.)
pH
7 (20 °C, 200 g/L)
bp
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
密度
0.944 g/mL (lit.)
SMILES記法
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
InChI Key
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
N, N-ジメチルホルムアミド(DMF)は、有機合成において試薬および溶媒として一般的に使用される有機化合物です。ホルミル化剤、脱水試薬、還元剤、および触媒など、さまざまな反応において複数の役割を担います。
アプリケーション
DMFは以下として使用できます:     
  • 有機金属化合物のホルミル化剤。
  • オキシ塩化リンと反応させてビルスマイヤー試薬を調製するための反応体。
  • カリウムt-ブトキシドの存在下でアリールクロリドをアミノ化するための試薬。     
  • 金属コロイドを調製するための金属塩の還元剤。
  • 保護されていない炭水化物の位置選択的シリル化のための触媒。
DMFは以下でも使用できます:     
  • DMF-ホスゲン触媒システムを用いて、アルコールからハロゲン化アルキルを調製。      
  • DMF-POCl3を用いて、非環式および環式エノール化可能なケトンをβ-クロロ-α, β-不飽和アルデヒドに変換。
  • DMF-POCl3を用いて、アシルアニリドからキノリン-3-カルバルデヒドを合成。      
  • DMF-SOCl2の組み合わせを用いて、オキシムをニトリルに脱水。      
  • DMF-Ag2Oで、α-ブロモプロピオンアミドをオキサゾリジノンに変換
  • DMFは、高い溶解力を必要とする多くの化学反応で溶媒としてよく使用されます。
多くの疎水性有機化合物に用いられる溶媒です。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
135.5 °F - closed cup
引火点(℃)
57.5 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
319937-4L:4548173134239
319937-6X500ML:4548173134284
319937-56L-P1-LS:
319937-2L:4548173134222
319937-BM-200LP1SB:
319937-25ML:
319937-100ML:4548173134185
319937-20L-DR:
319937-1L:4548173134192
319937-20L:4548173134208
319937-4X4L-PB:
319937-2.5L:
319937-250ML:4548173134215
319937-200L:
319937-4X4L:4548173134253
319937-18L:4548173256436
319937-CH:
319937-4L-KC:
319937-18L-CS:
319937-500ML:4548173134260
319937-BULK:
319937-6X1L:4548173134277
319937-VAR:
319937-20L-P2:
319937-H:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Kun Liu et al.
Nanoscale, 4(20), 6574-6580 (2012-09-15)
Studies on the self-assembly of metal nanoparticles (NPs) in the presence of ions are motivated by the biosensing applications of NP clusters and the capability to control the morphology of clusters of oppositely charged NPs. The effect of ions has
L Piazza et al.
Nature communications, 6, 6407-6407 (2015-03-03)
Surface plasmon polaritons can confine electromagnetic fields in subwavelength spaces and are of interest for photonics, optical data storage devices and biosensing applications. In analogy to photons, they exhibit wave-particle duality, whose different aspects have recently been observed in separate
Jun Nishida et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(52), 18442-18447 (2014-12-17)
The structural elasticity of metal-organic frameworks (MOFs) is a key property for their functionality. Here, we show that 2D IR spectroscopy with pulse-shaping techniques can probe the ultrafast structural fluctuations of MOFs. 2D IR data, obtained from a vibrational probe
S Ollier et al.
Journal of dairy science, 97(8), 4942-4954 (2014-06-03)
A cow's risk of acquiring a new intramammary infection during the dry period increases with milk production at drying off and decreases as mammary gland involution progresses. A method commonly used to reduce milk production is a drastic reduction in
Guillaume E Beranger et al.
Endocrinology, 155(4), 1340-1352 (2014-02-11)
Osteoporosis and overweight/obesity constitute major worldwide public health burdens that are associated with aging. A high proportion of women develop osteoporosis and increased intraabdominal adiposity after menopause. which leads to bone fractures and metabolic disorders. There is no efficient treatment
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf