Merck
538907
Sigma-Aldrich
Prostaglandin F
Major uterine luteolytic prostaglandin.
別名:
Prostaglandin F
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H34O5
CAS番号:
分子量:
354.48
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.77
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
品質水準
詳細
Merck USA index - 14, 7878
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated
white
溶解性
ethanol: 100 mg/mL
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC1C(C(C(C1)O)\C=C\C(O)CCCCC)C\C=C\CCCC(=O)O
InChI
1S/C20H34O5/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25/h4,7,12-13,15-19,21-23H,2-3,5-6,8-11,14H2,1H3,(H,24,25)/b7-4+,13-12+
InChI Key
PXGPLTODNUVGFL-RTYMFESYSA-N
詳細
Major uterine luteolytic prostaglandin.
Major uterine luteolytic prostaglandin. A pulmonary vasoconstrictor. Inhibits nitric oxide production by the uterine tissue and increases uterine contractility.
生物化学的/生理学的作用
Primary Target
A pulmonary vasoconstrictor
Product does not compete with ATP.
警告
Toxicity: Harmful & Carcinogenic / Teratogenic (E)
再構成
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C).
その他情報
Dong, Y.L., et al. 1997. Am. J. Obstet. Gynecol. 177, 907.
Vincent, D.L., et al. 1986. Prostaglandins 31, 715.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
538907-MG:
538907-1MG:
試験成績書(COA)