製品名
Peroxynitrite, Synthesized from isoamyl nitrite and hydrogen peroxide.
品質水準
フォーム
liquid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
protect from light
色
yellow
輸送温度
wet ice
保管温度
−70°C
詳細
生物化学的/生理学的作用
Oxidizing agent that reacts with DNA, membrane phospholipids, sulfhydryl groups, and tyrosine
包装
警告
物理的形状
調製ノート
再構成
その他情報
Sakuma, S., et al. 1997. Biochem. Biophys. Res. Commun. 230, 476.
Lymar, S.V., et al. 1996. Biochemistry 35, 7855.
Uppu, R.M., and Pryor, W.A. 1996. Methods Enzymol. 269, 322.
Ischiropoulos, H., and al-Medhi, A.B. 1995. FEBS Lett. 364, 279.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
516620-1.0ML:
516620-1SET:
試験成績書(COA)