5.05763
ProRS Inhibitor, Halofuginone
別名:
ProRS Inhibitor, Halofuginone, STENOROL, HF, Hydrobromide, prolyl-tRNA synthetase Inhibitor, trans-(±)-7-Bromo-6-chloro-3-[3-(3-hydroxy-2-piperidinyl)-2-oxopropyl]-4(3H)-quinazolinone hydrobromide
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
≥98% (HPLC)
品質水準
フォーム
powder
有効性
18 nM IC50
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
色
white
溶解性
DMSO: 100 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Br-].Brc1cc2c(cc1Cl)C(=O)N(C=N2)CC(=O)CC3NCCC[C@H]3O.[H+]
InChI
1S/C16H17BrClN3O3.BrH/c17-11-6-13-10(5-12(11)18)16(24)21(8-20-13)7-9(22)4-14-15(23)2-1-3-19-14;/h5-6,8,14-15,19,23H,1-4,7H2;1H/t14?,15-;/m1./s1
InChI Key
SJUWEPZBTXEUMU-NUNOUFIPSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
prolyl-tRNA synthetase
包装
警告
再構成
その他情報
Keller, T.L., et al. 2012, Nat. Chem. Biol.12, 311.
Sundrud, M.S., et al. 2009, Science324, 1334.
Elkin, M., et al. 2000, FASEB J.14, 2477.
Elkin, M., et al. 1999, Clin. Cancer Res.5, 1982.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
毒物