アッセイ
≥98% (TLC)
形状
lyophilized
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
溶解性
chloroform: soluble
ethanol: soluble
ethyl acetate: soluble
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C40H68O11.Na/c1-21-11-12-28(46-33(21)26(6)36(42)43)17-29-18-30(45-10)27(7)40(48-29)25(5)19-38(9,51-40)32-13-14-37(8,49-32)35-23(3)16-31(47-35)34-22(2)15-24(4)39(44,20-41)50-34;/h21-35,41,44H,11-20H2,1-10H3,(H,42,43);/q;+1/p-1/t21-,22-,23-,24+,25?,26?,27+,28+,29+,30+,31+,32?,33?,34-,35?,37?,38?,39-,40+;/m0./s1
InChI Key
MOYOTUKECQMGHE-KKCUGXASSA-M
詳細
生物化学的/生理学的作用
Disrupts the membrane potential and stimulates ATPase activity in mitochondria.
警告
再構成
その他情報
Eytan, G.D., et al. 1990. J. Biol. Chem.265, 12949.
Alonso, M.A., and Carrasco, L. 1981. FEBS Lett.127, 112.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
481990-10MG:
481990-1.1ML:
481990-5MG:
481990-MG:
試験成績書(COA)