475848
MIF Antagonist V, p425
The MIF Antagonist V, p425, also referenced under CAS 2610-05-1, controls the biological activity of MIF. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
別名:
MIF Antagonist V, p425, Sodium 6,6ʹ-(1 E,1ʹ E)-(3,3ʹ-dimethoxybiphenyl-4,4ʹ-diyl) bis(diazene-2,1-diyl) bis(4-amino-5-hydroxynaphthalene-1,3-disulfonate), Sodium 6,6ʹ-(1E,1ʹE)-(3,3ʹ-dimethoxybiphenyl-4,4ʹ-diyl)bis(diazene-2,1-diyl)bis(4-amino-5-hydroxynaphthalene-1,3-disulfonate)
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
色
blue
溶解性
water: 25 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC1=C(C=CC(C(S(=O)(O[Na])=O)=C2)=C1C(N)=C2S(=O)(O[Na])=O)/N=N/C3=CC=C(C=C3OC)C4=CC(OC)=C(/N=N/C5=C(O)C6=C(C(S(=O)(O[Na])=O)=CC(S(=O)(O[Na])=O)=C6N)C=C5)C=C4
InChI
1S/C34H28N6O16S4.4Na/c1-55-23-11-15(3-7-19(23)37-39-21-9-5-17-25(57(43,44)45)13-27(59(49,50)51)31(35)29(17)33(21)41)16-4-8-20(24(12-16)56-2)38-40-22-10-6-18-26(58(46,47)48)14-28(60(52,53)54)32(36)30(18)34(22)42;;;;/h3-14,37-38H,35-36H2,1-2H3,(H,43,44,45)(H,46,47,48)(H,49,50,51)(H,52,53,54);;;;/q;4*+1/p-4/b39-21-,40-22+;;;;
InChI Key
UPKAWFACSJWKND-ZXFFUEEESA-J
詳細
生物化学的/生理学的作用
MIF
包装
警告
再構成
その他情報
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
475848-GM:
475848-2GM:
試験成績書(COA)